Fortfahren mit
M7281
12-Methyltridecanoic acid
98% (capillary GC)
Synonym(e):
(+)-Isomyristic acid, Isomyristic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
98% (capillary GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-13(2)11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14(15)16/h13H,3-12H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
YYVJAABUJYRQJO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7281-10MG04061832863269