This product does not contain Agar. A link to the plant media formulations can be found in the DESCRIPTION section of the product page. Please see the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/plant-tissue-culture/murashige-skoog
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 14,20 | |
| 10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
Media Formulation
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M7024-1L | 04061834061526 |
| M7024-10L | 04061834061519 |
-
In the description of M7024, it is written that the medium, in addition to macro and micronutrients, contains sucrose, IAA and Kinetin. It is also described it contains agar, but the medium did not solidify. What percentage of agar in the product?