Fortfahren mit
M6906
14-Methyl-pentadecansäure-methylester
98% (capillary GC)
Synonym(e):
14-Methylpentadecanoic acid methyl ester, Methyl isopalmitate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.45
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
assay
98% (capillary GC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(C)C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)