Fortfahren mit
M6688
Mimetisches Blau AP Liganden-Affinitäts-Adsorbens
suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
form
suspension
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Ligand affinity adsorbents are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5438M5563M5938
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)