Fortfahren mit
M6682
Methoprene acid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
11-Methoxy-3,7,11-trimethyl-2E,4E-dodecadienoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 311,00
€ 264,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
€ 264,35
Listenpreis€ 311,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C16H28O3/c1-13(10-7-11-16(3,4)19-5)8-6-9-14(2)12-15(17)18/h6,9,12-13H,7-8,10-11H2,1-5H3,(H,17,18)/b9-6+,14-12+
InChI key
MNYBEULOKRVZKY-TZOAMJEDSA-N
General description
Retinoic acid receptor (RXR) agonist used in gene regulation research. Analog of juvenile hormone, an insect growth hormone.
Biochem/physiol Actions
Demethylation, oxidative cleavage, hydrolysis, photodegradation and degradation of methoprene by microorganism results in methoprene acid and other metabolites. Methoprene acid is an insect growth regulator, and is known to control ecdysteroid signaling during development and metamorphism. It is thus used to control larval growth in insects such as mosquitoes, cigarette beetles, fleas and fire ants.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33375A4906J2000
Methopren PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33375
Methopren
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥65% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)