Fortfahren mit
M6628
O-Methylserotonin -hydrochlorid
crystalline
Synonym(e):
3-(2-Aminoethyl)-5-methoxy-indol -hydrochlorid, 5-Methoxy-tryptamin -hydrochlorid, Mexamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.70
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-637-6
Beilstein/REAXYS Number:
3717598
MDL number:
Form:
crystalline
form
crystalline
mp
245-250 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
InChI key
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nonselective serotonin receptor agonist that lacks affinity for the 5-HT3 receptor.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)