Fortfahren mit
M6518
Monozytenkolonien-stimulierender Faktor human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
MCSF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
dimer 37 kDa
Impurities:
≤1.000 EU/μg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monozytenkolonien-stimulierender Faktor human, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
potency
0.500-5.000 ng/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
dimer 37 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.000 EU/μg
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Der Monozytenkolonien-stimulierende Faktor (M-CSF) ist ein hämatopoetischer Wachstumsfaktor, der die Proliferation, Differenzierung und funktionelle Aktivierung der Monozyten moduliert. Er wird von Fibroblasten, Endothelzellen und Stromazellen des Knochenmarks erzeugt. M-CSF stimuliert die Funktionen reifer Monozyten und Makrophagen.
Application
Der Monozytenkolonien-stimulierende Faktor wird zur Differenzierung von Knochenmark-abgeleiteten Makrophagen (BMDMs) und humanen Monozyt-abgeleiteten Makrophagen (MDMs) eingesetzt. Er wird auch für die Kultivierung von Zellen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Der Monozytenkolonien-stimulierende Faktor (M-CSF) unterstützt viele der physiologischen Funktionen von Makrophagen und trägt zur Differenzierung von Osteoklasten bei.
Physical form
Aus einer sterilfiltrierten gepufferten Lösung lyophilisiert.
Analysis Note
Die proliferative Aktivität wird in der Kultur getestet. Dazu wird die Zytokin-abhängige murine monozytische Zelllinie der M-NFS-60-Zellen verwendet.
Other Notes
159 Aminosäuren mit N-terminalem Methionin (jedes Monomer).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9170SRP3110SRP3050
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Verwandter Inhalt
GABAergic signaling linked to autophagy enhances host protection against intracellular bacterial infections
Kim JK, et al.
Nature Communications, 9(1), 4184-4184 (2018)
Encyclopedia of Immunology (1998)
Phenotypic and functional characterization of monoclonal antibodies with specificity for rhesus macaque CD200, CD200R and Mincle
Byrareddy SN, et al.
PLoS ONE, 10(10), e0140689-e0140689 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M6518-10UG04061834060970