Fortfahren mit
M6383
2-Methoxyestradiol
≥98% (HPLC), endothelial cell proliferation inhibitor, powder
Synonym(e):
1,3,5(10)-Oestratrien-2,3,17β-triol-2-methylether, 2,3,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien-2-methylether, 2-Hydroxyoestradiol-2-methylether, 3,17β-Dihydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-oestratrien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,10
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 399,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.41
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, H2O: insoluble
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC1=C(C=C(C2=C1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@](C)4CC3)OC
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
InChI key
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
Gene Information
General description
2-Methoxyestradiol (2-ME) is a metabolite, derived from estradiol. It is usually seen at high levels in the normal follicle.
Application
2-Methoxyestradiol has been used:
  • as hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) inhibitor to treat microglia to test whether hypoxia leads to cell death
  • to determine the anticancer potential in L-lactate-activated osteosarcoma cells
  • as a reference chemical and angiogenesis inhibitor to assess the performance of in vitro angiogenesis assay
Biochem/physiol Actions
2-Methoxyestradiol (2-ME) is a potent inhibitor of endothelial cell proliferation and angiogenesis.It has little affinity for classical estrogen receptors.
2-Methoxyestradiol plays a key role in the apoptosis of tumor cells. It also participates in microtubule stabilization. It exhibits cardioprotective activity and acts as an anticancer agent.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E8750454180SMB01382
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
color
white to faint yellow
color
white to slight yellow
color
white
color
-
mp
189-190  °C
mp
-
mp
-
mp
187-190 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxyestradiol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M6383-10MG04061832867434
M6383-5MG04061832867458
M6383-50MG04061834060833