Fortfahren mit
M5814
MKK6/SKK3, active human
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, Maltose binding protein tagged, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MAP Kinase Kinase 6, MAP Kinase Kinase 6/SKK 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 709,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
€ 709,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
81 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
Application
Active enzyme for study of stress-activated protein kinases.
May be used for activation of p38α followed by phosphorylation of MBP.
Biochem/physiol Actions
Active in the phosphorylation of p38/SAPK2a
Physical form
Solution in approx. 1 mg/ml in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM EGTA, 0.1% 2-mercaptoethanol, 0.15 M NaCl, 0.03% Brij® L23, 270 mM sucrose, 0.2 mM PMSF, 1 mM benzamidine.
Other Notes
1 unit will activate 1 unit of p38/SAPK2 per minute. 1 unit of active p38/SAPK2 will incorporate 1 nanomole of phosphorus into myelin basic protein per minute.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP0372WH0005608M2SAB4502412
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
form
buffered aqueous solution
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
mol wt
81 kDa
mol wt
63.5 kDa
mol wt
-
mol wt
antigen 37 kDa
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
A Cuenda et al.
The EMBO journal, 16(2), 295-305 (1997-01-15)
Stress-activated protein kinase-3 (SAPK3), a recently described MAP kinase family member with a wide-spread tissue distribution, was transfected into several mammalian cell lines and shown to be activated in response to cellular stresses, interleukin-1 (IL-1) and tumour necrosis factor (TNF)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M5814-5UG04061837906510