Fortfahren mit
M5757
Maleic acid sodium salt
~99%, chelating agent
Synonym(e):
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 214,00
€ 181,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 580,00
€ 493,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H3O4Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
221-461-6
MDL number:
Assay:
~99%
€ 55,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Maleic acid sodium salt, ~99%
assay
~99%
Quality Segment
SMILES string
OC(/C=C\C([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI key
VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-M
Biochem/physiol Actions
Maleic acid is a component of cosmetics, fragrances and has industrial applications.[1] It is also a potent nephrotoxin and is implicated to induce glycosuria, aminoaciduria and Fanconi syndrome.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0375913243912735
assay
~99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥99.97% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)