Fortfahren mit
M5037
2-(Methylamino)propiophenon -hydrochlorid
Synonym(e):
1-Propanone, 2-(methylamino)-1-phenyl-, hydrochloride, dl-Ephedrone hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
Cl[H].CNC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,11H,1-2H3;1H
InChI key
LTJXNCHDKYZOSY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride has been used as a positive control in forced swimming test.
Biochem/physiol Actions
Potent amphetamine-like stimulant; dimethylpropion metabolite.
Other Notes
Mixture of optical isomers.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anxiolytic and antidepressive effects of the homeopathic complex [TM="Homeo-pax"](pre-clinical study)
Vaz AF, et al.
International Journal of High Dilution Research, 8(28), 04-14 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M5037-100MG04061832557229
M5037-500MG04061832557236