Fortfahren mit
M4171
Melittin
≥97% (HPLC), synthetic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 466,00
€ 396,10
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.510,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C131H229N39O31
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2846.46
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
€ 396,10
Listenpreis€ 466,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(N)=O
InChI
1S/C131H229N39O31/c1-23-71(16)102(163-97(176)60-135)122(194)146-62-98(177)148-74(19)109(181)164-100(69(12)13)124(196)160-88(55-65(4)5)116(188)155-84(41-30-33-51-134)115(187)165-101(70(14)15)125(197)161-90(57-67(8)9)118(190)168-106(77(22)173)128(200)169-105(76(21)172)123(195)147-63-99(178)150-92(58-68(10)11)129(201)170-54-36-44-94(170)121(193)149-75(20)108(180)158-89(56-66(6)7)117(189)166-104(73(18)25-3)127(199)162-93(64-171)120(192)159-91(59-78-61-145-80-38-27-26-37-79(78)80)119(191)167-103(72(17)24-2)126(198)157-83(40-29-32-50-133)111(183)154-85(42-34-52-143-130(139)140)112(184)152-82(39-28-31-49-132)110(182)153-86(43-35-53-144-131(141)142)113(185)156-87(46-48-96(137)175)114(186)151-81(107(138)179)45-47-95(136)174/h26-27,37-38,61,65-77,81-94,100-106,145,171-173H,23-25,28-36,39-60,62-64,132-135H2,1-22H3,(H2,136,174)(H2,137,175)(H2,138,179)(H,146,194)(H,147,195)(H,148,177)(H,149,193)(H,150,178)(H,151,186)(H,152,184)(H,153,182)(H,154,183)(H,155,188)(H,156,185)(H,157,198)(H,158,180)(H,159,192)(H,160,196)(H,161,197)(H,162,199)(H,163,176)(H,164,181)(H,165,187)(H,166,189)(H,167,191)(H,168,190)(H,169,200)(H4,139,140,143)(H4,141,142,144)/t71-,72-,73-,74-,75-,76+,77+,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-/m0/s1
InChI key
VDXZNPDIRNWWCW-JFTDCZMZSA-N
Gene Information
General description
Melittin ist naturgemäß hydrophob mit Ausnahme einer Region mit einer Lys-Arg-Lys-Arg-Sequenz in der Nähe des C-terminalen Bereichs. Aufgrund dieser charakteristischen Eigenschaft ist Melittin ein sehr oberflächenaktiver und starker, direkter hämolytischer Wirkstoff. Das codierte Protein enthält 26 Aminosäuren. In seiner monomeren Form verfügt Melittin über ein Molekulargewicht von 2.840 Da und in seiner tetrameren Form über ein Molekulargewicht von 12.500 Da.
Application
Melittin wird in Standardassays zum Nachweis der Bakterienabtötung zur Bestimmung der bakteriziden Aktivität und zur Untersuchung der Rolle von Melittin bei allergischen Reaktionen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Bindet Calmodulin auf eine Ca2+-abhängige Weise; hemmt Na+-K+-ATPase.
Melittin wirkt als Antikoagulationsprotein, in dem es die Blutgerinnungszeit in vitro erhöht. Melittin hemmt die Aktivität des calciumbindenden S100-Proteins B (S100B) und spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Epilepsie. Melittin verzögert die durch Cathepsin S induzierte Invasion, Proliferation und Angiogenese durch Hemmung des Signalwegs des/der vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors A (VEGF-A)/VEGF-Rezeptors 2 (VEGFR-2)/Mitogen-aktivierten Proteinkinase 1 (MEK1)/extrazellulären signalregulierten Kinase 1/2 (ERK1/2) in menschlichen MHCC97-H-Zellen (Leberkrebszellen). Melittin findet Anwendung bei der Behandlung verschiedener inflammatorischer Erkrankungen wie Hautentzündungen, Neuroinflammation, Atherosklerose, Arthritits und Leberentzündungen. Akkumuliertes Melittin zersetzt die Phospholipidschicht der Zellmembran und führt zu Zelllyse und Zelltod.
Other Notes
Die hämolytische Hauptkomponente von Bienengift.
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7391M2272M5280
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ATP1A1(476), CALM1(801)
mouse ... ATP1A1(11928), CALM1(12313)
rat ... ATP1A1(24211), CALM1(24242)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... CALM1(801), PLA2R1(22925)
mouse ... CALM1(12313), PLA2R1(18779)
rat ... CALM1(24242), PLA2R1(295631)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)