Fortfahren mit
M3525
Myristoleinsäure
≥99% (capillary GC)
Synonym(e):
cis-9-Tetradecenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 922,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.36
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-876-8
MDL number:
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4562 (lit.)
bp
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
−4.5-−4 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
InChI key
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Application
Myristoleic acid (C14:1) is a mono-unsaturated medium-chain fatty acid used as a model substrate for enzymes such as the cytochrome P450 enzyme CYP102D1; the aromatic peroxygenase from Agrocybe aegerita and oleate hydratase from Lysinibacillus fusiformis.
Packaging
Verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M365070082M3128
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (capillary GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
biological source
plant
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
Elaeis guineensis kernels
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder or flakes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristoleinsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What solvent is this fatty acid dissolved in?
    1 answer
    1. This material is supplied as a neat or pure liquid. The product is sold by weight and has a density of 0.9 g/mL.