This product is soluble in DMSO at 22 mg/ml and insoluble in water. The solubility and stability in 1X DMEM complete cell culture medium have not been tested in-house.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 341,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
solubility
DMSO: ≤22 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C22H30NO.HI/c1-4-23(5-2,6-3)18-19-24-22-16-14-21(15-17-22)13-12-20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,4-6,18-19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b13-12+;
InChI key
RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Gene Information
human ... CHRNA7(1139)
Biochem/physiol Actions
Nicotinic acetylcholine receptor antagonist; selectively inhibits neuronal nicotinic α-bungarotoxin sensitive receptors that contain the α7 subunit.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≤22 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ~10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| Gene Information human ... CHRNA7(1139) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M3184-25MG | 04061832083063 |
| M3184-5MG | 04061832083070 |
-
How long is it still stable and functional in 1X DMEM complete cell culture medium? Thanks!