Fortfahren mit
M1004
Met-Ala-Ser
≥97% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.37
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Met-Ala-Ser,
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O5S/c1-6(9(16)14-8(5-15)11(18)19)13-10(17)7(12)3-4-20-2/h6-8,15H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,17)(H,14,16)(H,18,19)/t6-,7-,8-/m0/s1
InChI key
WXHHTBVYQOSYSL-FXQIFTODSA-N
Application
Met-Ala-Ser has been used as a tripeptide in the OH radical-induced oxidation reaction and analysis by high performance liquid chromatography-diode array detector-fluorescence detector (HPLC-DAD-FLD).
Biochem/physiol Actions
Met-Ala-Ser (MAS) is used to complex with peptide deformylase(s) (PDF) to help delineate mechanisms of recognition of mimic-peptides by N-terminal cleaved expression peptide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1878A3128P3251
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)