Fortfahren mit
M0661
Nunc-Immuno 96 MicroWell Feste Platten
96 well MicroWell PolySorp® flat bottom plate, pinchbar design
Synonym(e):
96 well plates, Nunc 475094, ELISA plate, cell culture plate, flat bottom plate, surface treated plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
60 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear polystyrene wells
Size:
96 wells
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear polystyrene wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 60 ea
manufacturer/tradename
Nunc 475094
plate L × W
128 mm × 86 mm
size
96 wells
surface area
2.7 cm2
total capacity
400 μL
well maximum volume
400 μm
working volume
350 μL
color
clear
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
binding type
(PolySorp® surface), high binding surface
General description
Nunc-Immuno 96 MicroWell Stabilplatten sind für quantitative und qualitative Festphasen-Immunoassays (ELISA) und Festphasen-Bindungsassays bestimmt.
  • Hochstehende Well-Ränder
  • Zertifizierte Reproduzierbarkeit der Bindungskapazität
  • Alphanumerisches Orientierungssystem
  • Passend zu Standardausrüstungen
  • Barcodes auf Anfrage erhältlich
Oberflächenbehandlung:
  • Oberflächenbehandlung mit PolySorp®; hohe Affinität zu hydrophoben Molekülen
  • Oberflächenbehandlung mit MediSorp; Oberflächenchemie liegt zwischen der von PolySorp und MaxiSorp; reduziertes Hintergrundsignal bei Serumproben
  • Oberflächenbehandlung mit MaxiSorp; hohe Affinität zu Molekülen mit gemischten hydrophilen und hydrophoben Domänen
  • Oberflächenbehandlung mit MultiSorp; hohe Affinität zu hydrophilen Molekülen
Features and Benefits
  • Raised rims on the wells
  • Certified reproducibility of binding
  • Alphanumeric orientation system
  • Fit standard equipment
  • Barcodes options available
Legal Information
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9410TMO136102M5785
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
suitability
suitable for (fluorescence-based cell assays)
suitability
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
flat bottom clear polystyrene wells
material
polystyrene , white
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
plate L × W
128 mm × 86 mm
plate L × W
128 mm × 86 mm
plate L × W
128 mm × 86 mm
plate L × W
128 mm × 86 mm
manufacturer/tradename
Nunc 475094
manufacturer/tradename
Nunc 442404
manufacturer/tradename
Nunc 136102
manufacturer/tradename
Nunc 439454
binding type
(PolySorp® surface), high binding surface
binding type
(MaxiSorp surface), high binding surface
binding type
-
binding type
(MaxiSorp surface), high binding surface
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M0661-1CS04061826746301