The pH in the specification is measured at 10X. Whether the pH needs adjusted would be up to the end user and the application of the media.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
sterility
sterile-filtered
Quality Level
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form powder | form liquid |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-13-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M0529-1LSTAB | 04065272711654 |
| M0529-1L | 04061838259684 |
-
Do we need to adjust the pH of MS media solution? When using the ready made 10x solution