Fortfahren mit
M0388
6α-Methyl-11β-Hydroxyprogesteron
Synonym(e):
11β-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnen-3,20-dion, Medryson
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H32O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
220-208-7
MDL number:
Form:
solid
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
solid
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-12-9-15-17-6-5-16(13(2)23)22(17,4)11-19(25)20(15)21(3)8-7-14(24)10-18(12)21/h10,12,15-17,19-20,25H,5-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,17-,19-,20+,21-,22+/m0/s1
InChI key
GZENKSODFLBBHQ-ILSZZQPISA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M0388-250MG04061832856735