Fortfahren mit
L8912
L-Leucin
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications
Synonym(e):
(S)-Leucin, (S)-2-Amino-4-methylpentansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-522-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721722
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Leucin, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Level
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 14.9 to 16.0°, c = 4 in 6 M HCl, [α]25/D 14.9 to 17.3 °, c = 4 in 6 M HCl
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: <0.02%, heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
General description
Leucin ist eine nicht glucogene und eine essentielle Aminosäure. Es ist eine verzweigtkettige Aminosäure, die ein struktureller Bestandteil von Proteinen ist.[1]
Application
L-Leucin wird verwendet:
  • als hypertropher Wirkstoff, um seine Auswirkungen auf Myotuben zu überwachen
  • als Bestandteil von PMG-Medien für die Hefekultivierung
  • für die Analyse der Myotuben-Proteinsynthese in Skelettmuskelzellen
  • zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf den hepatischen Lipidstoffwechsel[2]
Biochem/physiol Actions
Leucin spielt eine Rolle bei der intrazellulären Signalübertragung, der Gentranskription und der Translation. Es fördert die Proteinsynthese durch Aktivierung des mTOR-Signalwegs (Mammalian Target of Rapamycin, dt. Ziel des Rapamycins im Säugetier) in Plazentazellen, Skelettmuskeln und Fettgewebe. Leucin hemmt den Proteinabbau und fördert die mitochondriale Biogenese, den Glukosestoffwechsel und die Fettsäureoxidation und stellt so Energie für die Proteinsynthese bereit.[1]
Other Notes
Das Produkt ist nur für den Laborgebrauch bestimmt und eignet sich nicht für Arzneimittelanwendungen, den häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1105135700161819
L-Leucine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1357001
L-Leucine
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
NMR: suitable
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (NT)
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Leucin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The role of leucine and its metabolites in protein and energy metabolism
Duan Y, et al.
Amino Acids, 48(1), 41-51 (2016)
Leucine in Obesity: Therapeutic Prospects
Yao K, et al.
Trends in Pharmacological Sciences, 37(8), 714-727 (2016)
Optimization of an in vitro bioassay to monitor growth and formation of myotubes in real time
Sylvia M
Bioscience Reports (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L8912-25G04061833966280
L8912-10MG04061833966266
L8912-1KG04061833966273
L8912-100G04061835546558
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf