Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 245,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.53
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Lys-Lys-Lys, ≥97% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~60%
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-UHFFFAOYSA-N
Application
Short poly-L-lysines polypeptides such as trilysine (tri-L-lysine, lys3); tetralysine (tetra-L-lysine, lys4) and pentalysine (penta-L-lysine, lys5) are cationic moieties that may be used in the construction of gene delivery vectors and DNA nanoparticles.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white | color white | color white |
| composition Peptide content, ~60% | composition Peptide content, ≥50% | composition - | composition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?