Fortfahren mit
L8795
LB Agar Tetracycline-10, Plates
pre-poured agar plates with 10 μg/ml tetracycline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
sterile; autoclaved
form
plates (10cm, 20-25ml each)
availability
available only in USA
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for Escherichia coli, selective for coliforms
General description
Miller′s LB is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This nutrient-rich microbial broth contains peptides, amino acids, water-soluble vitamins, and carbohydrates in a low-salt formulation. The addition of agar provides a solid medium for microbial growth.
Application
Suitable for selective cultivation of E. coli strains that contain plasmids conferring tetracycline resistance. The bacteria can be used for DNA plasmid production or production of recombinant proteins.
Features and Benefits
Miller′s LB Agar plates provide:
  • Convenient, ready-to-use 10cm format
  • Standard formulation plus antibiotic
Other Notes
15g/L Agar
10g/L Tryptone
10g/L NaCl
5g/L Yeast Extract
10μg/ml tetracycline
The plates must be used within two months of the manufacture date to ensure the antibiotics are fully active. The product may be shipped up until its expiration date but is generally shipped 2-4 weeks before expiration.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)