Fortfahren mit
L8753
Leu-Pro hydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.75
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Produktname
Leu-Pro hydrochloride,
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3.ClH/c1-7(2)6-8(12)10(14)13-5-3-4-9(13)11(15)16;/h7-9H,3-6,12H2,1-2H3,(H,15,16);1H
InChI key
GZEPUBCBTCSTKP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-leucyl-L-proline (Leu-Pro) and its retro variant Pro-Leu may be used along with other proline dipeptides to study imprinting and chemotaxis in tetrahymena.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L8753-1G04061826685969
L8753-250MG04061832888873