Fortfahren mit
L8533
Lansoprazol
≥98% (TLC), Gastric proton pump inhibitor, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
€ 141,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14F3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 57,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lansoprazol, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Gastrischer Protonenpumpenhemmer.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Novartis entwickelt. Weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR13901356916BP872
Lansoprazole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP872
Lansoprazole
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
off-white
color
-
color
-
color
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lansoprazol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L8533-1G04061833966075
L8533-250MG04061833966082