Fortfahren mit
L8144
Sigma-Etikettenband
blue
Synonym(e):
Sigma tape
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,60
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Material:
blue
Packaging:
pkg of 1 roll
€ 32,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
General description
Beschriftbares Endlosmaterial in 4 Farben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L8269L8394L8519
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
blue
material
green
material
white
material
red
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
packaging
pkg of 1 roll
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
roll size
2160 in. (55 m)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma-Etikettenband
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L8144-5EA04061833575215
L8144-1EA04061833452431