Fortfahren mit
L7026
Lithiumchlorid -Lösung
8 M, Molecular Biology, ≥99%
Synonym(e):
LiCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
eCl@ss:
38050203
Assay:
≥99%
Grade:
Molecular Biology
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99%
concentration
8 M
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ba: ≤0.003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.20%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann zur selektiven Präzipitation von RNA eingesetzt werden.
Lithiumchloridlösung wird verwendet:
  • zur Gewinnung von LiClPAM3-DCs in Form von dendritischen Zellen
  • bei der LiCl-Puffer-Präparation für die Immunpräzipitation
  • bei der Zubereitung von Waschpuffer
  • bei der Zubereitung von Waschpuffer für den Radioimmunpräzipitationstest (RIPA)[1]
Biochem/physiol Actions
Lithiumchlorid kann Glykogensynthasekinase (GSK) blockieren. Es kann ebenfalls antiinflammatorische Wirkungen in schwach und nicht toxischen Konzentrationen besitzen.
Preparation Note
Mit Wasser mit einer Qualität von 18 MOhm hergestellt.
0,2 μm gefiltert
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62481LCL3062476
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ba: ≤0.003%, K: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.20%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumchlorid -Lösung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Verwandter Inhalt
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Werkzeuge für die Plasmidpräparation, in vitro Transkription, mRNA-Reinigung und LNP-Formulierung in der mRNA-basierten Impfstoff- und Therapieentwicklung.
Allostimulatory Effects of Dendritic Cells with Characteristic Features of a Regulatory Phenotype
Kouwenberg M, et al.
PLoS ONE, 11(8), e0159986-e0159986 (2016)
RNA Chromatin Immunoprecipitation (RNA-ChIP) in Caenorhabditis elegans
Cecere G and Grishok A
Nature Structural and Molecular Biology (2014)
Micro-chromatin Immunoprecipation (muChIP) Protocol for Real-time PCR Analysis of a Limited Amount of Cells
Gillotin S and Guillemot F
Bio-protocol, 6(12), e0159986-e0159986 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L7026-1L04061833965313
L7026-500ML04061833965320
L7026-100ML04061838820235
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the storage recommendations?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.
      Helpful?
  4. s'agit il d'une solution aqueuse ? y a t'il autre chose que du LiCl et de l'eau ?
    1 answer
    1. This product is supplied as an aqueous solution in 18 megaohm water. Impurities are not a determined test specification for this product.