Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-739-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4711993
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
DL-Lysin -monohydrochlorid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Lysine monohydrochloride is a racemic mixture of the D- and L- enantiomers of lysine. DL-Lysine may be used to construct polylysine polymers useful to produce lysine-based polypeptide gels and films.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98.5-101.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| color white to off-white | color white to faint yellow | color white to off-white | color white |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility H2O: 100 mg/mL |
| mp 267 °C (dec.) (lit.) | mp 200-206 °C (lit.) | mp 263 °C (dec.) (lit.) | mp 263 °C (dec.) (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?