Fortfahren mit
L5789
Laser Tough-Spots®
diam. 3/8 in., red
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech SPOT-1400, coloured label, product identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-1400
Material:
polyolefin , red
Diam.:
3/8 in.
Packaging:
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyolefin , red
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1400
diam.
3/8 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
  • Chemically inert
  • For storage in temperatures from -196°C to 150°C
  • withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L5664L6414L5914
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
diam.
1/2 in.
diam.
3/8 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1400
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1300
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2400
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1500
material
polyolefin , red
material
orange , polyolefin
material
polyolefin , red
material
polyolefin , yellow
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L5789-1PAK04061826746196