Fortfahren mit
L5039
Laser Tough-Tags
L × W 1.0 in. × 1.0 in.
Synonym(e):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech LTTI-1000, label, product identification label
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech LTTI-1000
Material:
polyester , white
L × w:
1.0 in. × 1.0 in.
Packaging:
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
€ 81,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyester , white
packaging
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-1000
technique(s)
PCR: suitable
L × W
1.0 in. × 1.0 in.
General description
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Application
Ideal for microscope slides
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L5164L5289Z688363
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTI-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LTTM-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSW-2240
material
polyester , white
material
polyester , white
material
polyester , white
material
polyester , white
L × W
1.0 in. × 1.0 in.
L × W
1 5/8 in. × 5/8 in.
L × W
23 mm × 8 mm
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
packaging
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
packaging
pack of 1,600 ea (64 labels per sheet)
packaging
pack of 3,850 ea (154 labels per sheet)
packaging
pkg of 2975 pkg 25 sheets of 119 labels
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L5039-1PAK04061826746134