Fortfahren mit
L4385
α-Lactalbumin aus Kuhmilch
Marker for non-denaturing PAGE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,20
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
235-747-3
NACRES:
NA.61
MDL number:
Biological source:
bovine milk
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
microbiological culture: suitable
Concentration:
0.9—1.4 mg per vial protein (biuret)
€ 59,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
~14.2 kDa
concentration
0.9—1.4 mg per vial protein (biuret)
technique(s)
microbiological culture: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
General description
α-Lactalbumin is a small, globular, whey protein that has been found in all milk studied to date. It is a metalloprotein of approximately 14 kDa produced in the mammary glands.[1]
Application
α-Lactalbumin was used in the isolation and analysis of restriction endonuclease digestive patterns of chromosomal DNA from Mycobacterium paratuberculosis and other Mycobacterium species.[1] It was also used in a study to test if the neuroendocrine protein 7B2 suppresses the aggregation of neurodegenerative disease-related proteins.[2]
Biochem/physiol Actions
Verändert die Substratspezifität von Galactosyltransferase und beschleunigt so die Lactosebildung; der Komplex aus Galactosyltransferase und α-Lactalbumin wird Lactose-Synthase genannt.
Verändert die Substratspezifität von Galactosyltransferase und beschleunigt so die Lactosebildung; der Komplex aus Galactosyltransferase und α-Lactalbumin wird Lactose-Synthase genannt. Ortsgerichtete Mutagenese von Asp87 oder Asp88 an Ala hebt die starke Calcium-Bindungsaffinität vollständig auf und reduziert die Stimulation von Lactose-Synthase auf <3,5 % der Maximalrate.
α-Lactalbumin is the cheif protein in human milk. It consists of a single polypeptide chain with 8 cysteines which form disulfide bridges. α-Lactalbumin binds several metal ions, including calcium, which is thought to play a role in the regeneration of native α-lactalbumin from the reduced, denatured form.[3] α-Lactalbumin also has a distinct zinc binding site that is thought to play a role in the binding of the lactose synthase complex. [4] [5]The mature protein consists of 123 amino acid residues (14 kD), and it has a three-dimensional structure with 1.7 Α° resolution, demonstrating four α-helices and a triple stranded antiparallel β-sheet.[6]
Preparation Note
0.9-1.4 mg/mL nach der Rekonstitution mit 1 mL Wasser
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L6385L6010L7252
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
Gene Information
cow ... LALBA(281894)
Gene Information
bovine ... LALBA(281894)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Lactalbumin aus Kuhmilch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)