Fortfahren mit
L4250
Dodecansäure
≥99% (GC/titration)
Synonym(e):
Laurinsäure, NSC 5026
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.32
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-582-1
Beilstein/REAXYS Number:
1099477
MDL number:
Assay:
≥99% (GC/titration)
€ 43,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (GC/titration)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biopolymer synthesis for agricultural use: A study engineered Pseudomonas chlororaphis to synthesize biopolymers incorporating 3-hydroxybutyrate and medium-chain-length 3-hydroxyalkanoates from dodecanoic acid. This process highlights its role in sustainable bioplastic production, which could benefit agricultural practices by developing biodegradable mulch films (Deng et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Substrat für CYP 4A11
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W261408W261416PHR1580
assay
≥99% (GC/titration)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecansäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
348.8 °F - closed cup
flash_point_c
176 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)