Fortfahren mit
L3914
Laser Cryo-Babies®
orange, L × W 1.28 in. × 1/2 in.
Synonym(e):
cryogenic vial labels, freezer vial labels, Diversified Biotech LCRY-1700-O, cold storage vial labels, freezer labels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech LCRY-1700-O
Material:
orange , polyolefin
L × w:
1.28 in. × 1/2 in.
Packaging:
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
orange , polyolefin
packaging
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1700-O
parameter
70 to -196 °C temp. range
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
General description
Beschriftung einer großen Anzahl von 1,5-ml- oder 2-ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit dem Komfort und der Automatisierung der Textverarbeitung. Chemisch inerte Etiketten haften fest und überstehen Autoklavieren, Einfrieren (einschließlich flüssigem Stickstoff), die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel. Die Bögen sind speziell für den Laserdruck beschichtet. Die dünne Folie und der nicht migrierende Klebstoff sorgen dafür, dass die beschrifteten Röhrchen nicht im Zentrifugenrotor festkleben.
Features and Benefits
  • Halten Temperaturen von –196 °C bis 150 °C stand, wie etwa flüssigem und gasförmigem Stickstoff, kochenden Wasserbädern (100 °C), Autoklavieren und moderaten Ofentemperaturen (150 °C).
  • Chemisch inert, beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Ätzmittel.
  • Haften auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne zu reißen, abzublättern oder sich zu zersetzen.
  • Die hitzebeständigen, flach bleibenden Bögen sind speziell beschichtet, um Laserdruck zu ermöglichen, und bleiben in Laserdruckern nicht hängen.
  • Hergestellt aus einem flexiblen Polyolefin†-Etikettenmaterial und Acrylklebstoff.
  • Diese einzigartige Kombination weitet und zieht sich mit Temperaturschwankungen zusammen, was eine stets starke Klebeverbindung gewährleistet
Legal Information
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3789L3664L4164
material
orange , polyolefin
material
green , polyolefin
material
blue , polyolefin
material
polyolefin , yellow
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
L × W
1.28 in. × 1/2 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1700-O
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1700-G
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1700-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1700-Y
packaging
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
packaging
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
packaging
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
packaging
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
parameter
70 to -196 °C temp. range
parameter
70 to -196 °C temp. range
parameter
70 to -196 °C temp. range
parameter
70 to -196 °C temp. range
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Babies®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L3914-1PAK04061826745182