Fortfahren mit
L3772
Leptin aus mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonym(e):
OB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
mouse
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
€ 296,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
sterility
non-sterile
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤1.0 ng/mL ED50
mol wt
predicted mol wt ~16 kDa
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
≤1.0 EU/μg endotoxin
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(C(=NC(CCC(=N)O)C(=NCC(=NC(CO)C(=NC(CC(C)C)C(=NC(CCC(=N)O)C(=NC(CC(=O)O)C(=NC(CCSC)C(=NC(CC(C)C)C(=NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=NC(CCC(=N)O)C(=NC(CC(C)C)C(=NC(CC(=O)O)C(=NC(CC(C)C)C(=NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=NCC(=NC(CS)C(=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)N
InChI
1S/C87H138N22O28S2/c1-41(2)27-48(88)72(121)97-50(18-21-65(89)112)73(122)93-36-68(115)95-61(38-110)84(133)104-54(28-42(3)4)77(126)98-52(20-23-67(91)114)75(124)106-59(33-70(117)118)82(131)100-53(24-26-139-11)76(125)102-55(29-43(5)6)78(127)105-58(32-46-35-92-49-16-13-12-15-47(46)49)81(130)99-51(19-22-66(90)113)74(123)101-56(30-44(7)8)79(128)107-60(34-71(119)120)83(132)103-57(31-45(9)10)80(129)108-62(39-111)86(135)109-25-14-17-64(109)85(134)94-37-69(116)96-63(40-138)87(136)137/h12-13,15-16,35,41-45,48,50-64,92,110-111,138H,14,17-34,36-40,88H2,1-11H3,(H2,89,112)(H2,90,113)(H2,91,114)(H,93,122)(H,94,134)(H,95,115)(H,96,116)(H,97,121)(H,98,126)(H,99,130)(H,100,131)(H,101,123)(H,102,125)(H,103,132)(H,104,133)(H,105,127)(H,106,124)(H,107,128)(H,108,129)(H,117,118)(H,119,120)(H,136,137)/t48-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-/m0/s1
InChI key
NRYBAZVQPHGZNS-ZSOCWYAHSA-N
Gene Information
mouse ... Lep(16846)
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
Leptin (Ob) ist ein nicht glykosyliertes Polypeptidhormon. Es wird hauptsächlich in Fettzellen und in der Plazenta produziert. Die Struktur von Leptin ähnelt stark den Mitgliedern der langkettigen helikalen Zytokin-Familie. Er besteht aus vier antiparallelen α-Helices, die durch zwei lange Kreuzverbindungen und eine kurze Schlaufe miteinander verbunden sind. Diese Strukturelemente sind in einer Formation mit linkshändigem Helix-Bündel angeordnet, was zu einer einzigartigen zweischichtigen Packungskonfiguration führt.
Application
Maus-Leptin wurde wie folgt verwendet:
  • zum Prüfen der Wirkung von Leptin auf die Ovulation zur Behandlung von Unfruchtbarkeit bei fettleibigen Mäusen[1]
  • zum Prüfen der Wirkung von Leptin auf die MGARP-Expression (Mitochondrien-lokalisiertes, Glutaminsäure-reiches Protein) in Hoden und follikulären Granularzellen bei Mäusen[2]
  • zur Untersuchung der morphometrischen Veränderungen im Hodengewebe von Mäusen nach einer langzeitigen Exposition gegenüber Leptin[3]
Biochem/physiol Actions
Hauptsächlich in Adipozyten erzeugtes Hormon; die primäre Wirkungsstelle scheint auf Neuronen im Hypothalamus, die an der Regulierung des Energiegleichgewichts, Appetits und Körpergewichts beteiligt sind, zu sein.
Leptin ist ein Hormon, das hauptsächlich in Adipozyten erzeugt wird, obwohl Leptin-mRNA auch in der Plazenta und fötalem Gewebe, Magengewebe und der Leber identifiziert wurde. Die primäre Wirkungsstelle scheint auf Neuronen im Hypothalamus zu sein, die an der Regulierung des Energiegleichgewichts, Appetits und Körpergewichts beteiligt sind. Leptin steigert die Produktion von Stickoxid in Endothelzellen und stimuliert die Angiogenese in vitro und in vivo.
Das Leptin von Mensch und Maus hat eine gemeinsame Sequenzidentität von ~84 %.
Leptin ist ein essentielles Zytokin, das als Signalmolekül im Fortpflanzungssystem dient. Es moduliert die Plazentafunktionen durch autokrine oder parakrine Signale. Insbesondere in den frühen Schwangerschaftsstadien spielt Leptin eine entscheidende Rolle bei der Modulation wichtiger Prozesse wie Zellproliferation, Proteinsynthese, Invasion und Apoptose in Plazentazellen. Ein Mangel an Leptin kann zu schwerer Adipositas und Anomalien bei der Hämatopoese, Immunität, Angiogenese, Knochenbildung, Regulierung des Blutdrucks und der Fortpflanzung führen. Das Fehlen von Leptin bei Mäusen verursacht schwere Fettleibigkeit und Hypothermie bei Temperaturen unterhalb der Thermoneutralität.[4] Es steuert auch das Fressverhalten.[5] Die Leptinsignalisierung ist wesentlich für die Knochenbildung.[6]
Physical form
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm-filtrierten Lösung mit 0,0045 mM NaHCO3
Analysis Note
Die biologische Aktivität wird durch seine Fähigkeit, die Proliferation von Leptin-abhängigen, mit menschlichem OB-R transfizierten murinen BAF3-Zellen gemessen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB1673L5037L4146
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)