Fortfahren mit
L2900
Scienceware® Vikem® beschichteter geschlossener Bleiring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL
Synonym(e):
183070015, F18307-0015, flask holder, flask support, plastic coated flask holder, supporting ring
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41100000
Material:
lead (Vikem vinyl coated)
€ 61,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
lead (Vikem vinyl coated)
sterility
non-sterile
feature
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-00015
ring I.D.
56 mm
weight
681 g
General description
Verhindert ein Aufschwimmen oder Umfallen der Glasgeräte im Wasserbad.
• Rot beschichtet
• Passt über Kolben
Features and Benefits
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Vikem is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2775Z157953Z157937
feature
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
feature
fits flask 125 ‑ 500 mL
feature
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
feature
fits flask 250 ‑ 1,000 mL
material
lead (Vikem vinyl coated)
material
lead (Vikem vinyl coated)
material
lead (coated)
material
lead (coated)
ring I.D.
56 mm
ring I.D.
-
ring I.D.
-
ring I.D.
51 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-00015
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-0005
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art F18307-0010
weight
681 g
weight
227 g
weight
908 g
weight
454 g
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L2900-1EA04061832260228