Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
aqueous solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ketaminhydrochlorid/Xylazinhydrochlorid -Lösung,
form
aqueous solution
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2.CNC3(CCCCC3=O)c4ccccc4Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.C12H16N2S.2ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);2*1H
InChI key
IYJHJWJNWIPQFJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
This is a solution of ketamine hydrochloride, an NMDA receptor antagonist, and xylazine hydrochloride, an α2- adrenergic receptor agonist.
Other Notes
Dieses Produkt kann nicht telefonisch bestellt werden.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Ketamine hydrochloride 80 mg/mL
- Xylazine hydrochloride 6 mg/mL
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?