Fortfahren mit
K2753
(±)-Ketamin -hydrochlorid
≥99% (HPLC), solid, NMDA glutamate receptor antagonist
Synonym(e):
(±)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanon -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
217-484-6
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(±)-Ketamin -hydrochlorid, solid
Quality Segment
form
solid
drug control
USDEA Schedule III; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
InChI key
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selektiver NMDA-Glutamatrezeptorantagonist; veterinärmedizinisches Anästhetikum.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die neurowissenschaftliche Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
K2753-5G04061832091617
K2753-1G04061825982410