Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
meets EP testing specifications
description
Specific Optical Rotation (EP): (−0.10) ∼ +0.10 °
assay
99.0-101.0% (EP, titration)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP11B1(1584), CYP11B2(1585), CYP17A1(1586), CYP19A1(1588), CYP1A2(1544), CYP24A1(1591), CYP26A1(1592), CYP3A4(1576), CYP51A1(1595), KCNH1(3756)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Alox5(25290), Cyp17a1(25146), Cyp51(25427), Cyp7a1(25428)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, yeast, fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| assay 99.0-101.0% (EP, titration) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoconazol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
65277-42-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| K1003-100MG | 04061833867877 |