Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.420,00 € 1.207,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.207,00
Listenpreis€ 1.420,00Sparen Sie 15%biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
InChI key
ZHTDDOWJIRXOMA-YVEZLPLXSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility chloroform: methanol (1:1): 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| K1001-250MG | 04061832850580 |