Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 134,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ile-Pro-Ile, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)
InChI key
JNTMAZFVYNDPLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form amorphous solid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 1 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility aqueous base: soluble, clear |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I9759-25MG | 04061833865767 |
| I9759-5MG | 04061833865774 |