technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CC(NC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Indole-3-acetyl-L-aspartic acid is a naturally occurring auxin conjugate that regulates free IAA levels in various plant species
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?