Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,80 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 240,00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 910,00 € 773,50 |
Über diesen Artikel
Produktname
3-Jod-L-Tyrosin,
Quality Segment
impurities
~5% tyrosine
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
dilute aqueous acid: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
UQTZMGFTRHFAAM-ZETCQYMHSA-N
Gene Information
human ... TH(7054)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ~5% tyrosine | impurities - | impurities - | impurities - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... TH(7054) | Gene Information human ... THRA(7067), THRB(7068) | Gene Information human ... THRA(7067), THRB(7068) | Gene Information - |
| solubility dilute aqueous acid: soluble | solubility - | solubility ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility - |
| mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I8250-5G | 04061833621110 |
| I8250-1G | 04061833858493 |
| I8250-25G | 04061833858509 |