Fortfahren mit
I5885
Monoklonaler Anti-Human IgG(γ-kettenspezifisch)-Antikörper
clone GG-5, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
€ 210,80
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 516,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GG-5, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
8
€ 210,80
Listenpreis€ 248,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
GG-5, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Bindet Human-IgG, bindet keine anderen Human-Ig. Der Antikörper ist spezifisch für eine Determinante an der Schwerkette von Human-IgG. Der Antikörper bildet in der Flüssigphase in Gegenwart von 3 % PEG 6000 Antigen-Antikörper-Komplexe.
Monoclonal Anti-Human IgG (mouse IgG1 isotype) is derived from the hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. Immunoglobulins have two heavy chains and two light chains connected by a disulfide bond. It is a glycoprotein. IgG is usually found as a monomer. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4. About 70 percent of the total immunoglobulin consists of IgG.
Application
ELISA-Assays wurden mit alkalischer Phosphatase, die an monoklonales Anti-Human-IgG der Maus konjugiert ist, durchgeführt, um Antikörper gegen verschiedene S. Aureus-Antigene im Serum von gesunden Individuen zu finden. Der Antikörper wurde in PBSt auf 1:30.000 verdünnt und mit Proben 2 Std. bei 37 °C inkubiert. Reaktin wurde mit p-Nitrophenylphosphatsubstrat (Sigma) entwickelt.
Flüssigpräzipitat (Lppt).
Monoclonal Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody produced in mouse has been used in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).[1]
Biochem/physiol Actions
Immunoglobulin G (IgG) mainly helps in immune defense. IgG participates in hypersensitivity type II and type III.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I6760I7260G2904
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
technique(s)
indirect ELISA: 1:3,000
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
isotype
IgG1
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I5885-.2ML04061838354846
I5885-.5ML04061833857601