Fortfahren mit
I5409
IRAK-1/4 Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-(2-(4-Morpholinyl)ethyl)-2-(3-nitrobenzoylamino)benzimidazole, N-(2-Morpholinylethyl)-2-(3-nitrobenzoylamido)-benzimidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
€ 161,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 161,50
Listenpreis€ 190,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1)NC2=NC3=C(N2CCN4CCOCC4)C=CC=C3
InChI
1S/C20H21N5O4/c26-19(15-4-3-5-16(14-15)25(27)28)22-20-21-17-6-1-2-7-18(17)24(20)9-8-23-10-12-29-13-11-23/h1-7,14H,8-13H2,(H,21,22,26)
InChI key
QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N
Application
IRAK-1/4 inhibitor I has been used in various studies to inhibit IRAK1 in hepatoma cell lines and head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines.
Biochem/physiol Actions
IRAK-1/4 Inhibitor I is a novel benzimidazole that is a potent inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinases 1/4 (IRAK 1/4). IC50 values were 300 nM and 200 nM for IRAK-1 and -4, respectively, and >10,000 nM for a panel of 27 other kinases tested.
IRAK-1/4 Inhibitor I is a potent inhibitor of interleukin-1 receptor-associated kinases 1/4 (IRAK 1/4, with IC50 values of 300 nM and 200 nM for IRAK-1 and -4, respectively.
IRAK1 overexpression leads to the development of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Therefore, IRAK-1/4 inhibitor I might be a potential therapeutic for HNSCC tumors. Various experimental studies states that IRAK-1/4 inhibitor might have a potential to exhibit inhibitory effects on the nuclear factor (NF)-κB signaling pathway.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
407601407602C3742
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
crystalline solid
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
color
off-white to light yellow
color
yellow
color
-
color
off-white to tan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I5409-5MG04061832448985
I5409-25MG04061832448978