Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 559,00 |
€ 559,00
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥80 units/mg protein
mol wt
46,658 Da
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| specific activity ≥80 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity ≥0.05 units/mg protein |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in Sf9 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form liquid | form solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| mol wt 46,658 Da | mol wt 47.6 kDa | mol wt 37.4 kDa (342 aa, 1-334 aa + CT His Tag) | mol wt ~55 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isocitrate Dehydrogenase 1 (NADP+) human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I5036-100UG | 04061833234723 |