Fortfahren mit
I3386
Imidazol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.54
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3678283
€ 57,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC), ≥98.5% (perchloric acid titration)
form
powder
pH
9.0-10.0
mp
158-161 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChI key
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Application
Imidazolhydrochlorid wird wie folgt verwendet:
  • in der doppelten Immunhistochemie
  • zur Bestimmung der Aktivität von Octopindehydrogenase (ODH) in Mytilus galloprovincialis
  • zur Untersuchung der Zytoskeletteigenschaften während der In-vitro-Befruchtung nach der intrazytoplasmischen Spermainjektion (ICSI) bei Menschen
  • als Reagens bei der Synthese einer Sonde zur Überwachung der Herpes-simplex-Virus-Typ-1-Thymidinkinase(HSV1-tk)-Reportergenexpression bei Nagetieren
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5513T9534B6032
assay
≥98% (TLC), ≥98.5% (perchloric acid titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
pH
9.0-10.0
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazol -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf