Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 200,00 € 170,00 |
Über diesen Artikel
€ 170,00
Listenpreis€ 200,00Sparen Sie 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
SMILES string
COc1cc(OC)c(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c(OC)c1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-21-11-8-16(22-2)14(17(9-11)23-3)10-13-12-6-4-5-7-15(12)19-18(13)20/h4-10H,1-3H3,(H,19,20)/b13-10-
InChI key
JBJYTZXCZDNOJW-RAXLEYEMSA-N
Gene Information
human ... CSNK1D(1453), CSNK1E(1454)
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 12 mg/mL (orange solution) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light, under inert gas | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| color yellow | color orange-brown | color - | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I0658-25MG | 04061832448947 |
| I0658-5MG | 04061833838280 |