Fortfahren mit
I0635
4,4′-Isopropyliden-diphenol
Synonym(e):
2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-propan, Bisphenol A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-245-8
Beilstein/REAXYS Number:
1107700
MDL number:
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F - closed cup
flash_point_c
227 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
80-05-7
CAS No.
80-05-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Séverine H Collet et al.
Toxicology and applied pharmacology, 284(3), 323-329 (2015-03-12)
The investigation of interspecies differences in bisphenol A (BPA) pharmacokinetics (PK) may be useful for translating findings from animal studies to humans, identifying major processes involved in BPA clearance mechanisms, and predicting BPA PK parameters in man. For the first
Chandrew Rajakumar et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 53, 39-44 (2015-03-19)
This study examined the effect of bisphenol A (BPA) on human placental gene expression using primary trophoblast cells as an in vitro model system. Trophoblast cells were isolated from human placentas at term, cultured and then exposed to environmentally relevant
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for