Fortfahren mit
I0380
D-allo-Isoleucin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2R, 3S)-2-Amino-3-methylpentansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
216-143-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721794
Produktname
D-allo-Isoleucin,
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −38° in 6 M HCl
color
white to off-white
mp
291 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Application
D-allo-Isoleucine is used in the synthesis of a conjugate of epi-jasmonic acid and various antimicrobial peptides.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I0380-50MG04061832416663