Fortfahren mit
I0157
Ibudilast
≥99% (HPLC), Phosphodiesterase IV inhibitor, solid
Synonym(e):
2-Methyl-1-[2-(1-methylethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl] 1-propanone, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine, KC-404
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14 H18 N2 O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
€ 270,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ibudilast, ≥99% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble 4.5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C(=O)c1c(nn2ccccc12)C(C)C
InChI
1S/C14H18N2O/c1-9(2)13-12(14(17)10(3)4)11-7-5-6-8-16(11)15-13/h5-10H,1-4H3
InChI key
ZJVFLBOZORBYFE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase IV (PDE4) inhbitor. Inhibits platelet aggregation. Anti-asthma drug.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2749A9227SML1902
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: soluble 4.5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: freely soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Verwandter Inhalt
Primary neuroprotection: the Holy Grail of multiple sclerosis therapy.
Robert J Fox
Neurology, 74(13), 1018-1019 (2010-03-05)
F Barkhof et al.
Neurology, 74(13), 1033-1040 (2010-03-05)
Ibudilast is a phosphodiesterase inhibitor influencing inflammation and neurodegeneration in multiple sclerosis (MS). This study evaluated the safety, tolerability, and effects on MRI parameters of 2 different doses of ibudilast in relapsing forms of MS. In this multicenter, double-blind, phase
Masahiro Noguchi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 32(11), 1924-1927 (2009-11-03)
Ibudilast (3-isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-alpha]pyridine) is clinically used as a cerebral vasodilator in Japan. However, the effects of ibudilast on retinal blood vessels have not been fully examined. The aim of this study, therefore, was to examine the effects of ibudilast on retinal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I0157-10MG04061833271643
I0157-50MG04061833271650
Questions
  1. Hello! I need to know whether I can prepare the working solution of the Ibudilast powder by diluting it in DMSO and freezing for storage at -20C. Will the compound be not degraded or damaged after freezing?
    1 answer
    1. This product is soluble in DMSO at 28 mg/mL. The recommended storage temperature is 2-8°C
      Please see the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/268/374/i0157dat.pdf
      However, solutions in DMSO or ethanol may be stored at -20°C for up to 3 months. The end-user will need to be cautious about keeping the product at -20°C for long-term storage and determine the stability at such temperatures empirically as this is not tested internally.
      Please see the link below: https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB0145945.htm