Fortfahren mit
HS2860C
TrueNorth® Cardboard Cryovial Box and Lid
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., assorted colors, pk of 12
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860C
Feature:
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cardboard
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860C
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
size
133x133x50 mm
color
assorted colors
Features and Benefits
  • It stores small samples and tubes.
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2 at -196ºC.
  • Use tubes that can be stored at the required temperature.
  • Colors make it simple to identify and categorize items.
  • Bottom vent holes enable efficient circulation and evacuation of cold air, vapor, or LN2.
  • All box footprints are 13.3 x 13.3 cm, select from two different heights
  • Autoclaving is not recommended.
Use tubes that can be stored at the required temperature.
Other Notes
Order partitions separately.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS2860BHS2860CBHS2860CR
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860CB
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860CR
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
color
assorted colors
color
white
color
blue
color
red
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
L × W × H
5.2 × 5.2 × 3 in.
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)