Fortfahren mit
HS28270
Bag heat sealer with cutter
AC/DC input 220 V / 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
bag sealer, plastic bag sealer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41122406
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28270
General description
The Heat Sealer with cutter quickly and efficiently seals polyethylene or polypropylene bags, sheets or flat tubing from 0.01 to 0.8 mm thick. The sliding blade removes excess material 19mm from the seal.
  • Timing knob ensures safe sealing. Simply turn knob to set time (1-8 seconds), press handle down and remove when light indicates cycle is complete
  • Heating element measures 310 mm long and is only hot when sealing
  • Includes replacement part kit: two extra blades, two extra heating elements and two extra PTFE cloths
  • Additional replacement part kits can be ordered separately
  • Measures 86 mm W x 446 mm D x 166 mm H (closed), 450 Watt unit with a 153 cm power cord
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS28271HS28280WPB01239WA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28270
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28271
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28280
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01239WA
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS2827004061835302024